2,5-Dimethyl-p-benzoquinone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
408230050
408230250
ACRO408230050EA
2870
CZK
ACRO408230050
ACRO408230250
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone 99%
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Vzorec:
C₈H₈O₂ Bod tání: 123…126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041737 CAS číslo: 137-18-8 EINECS: 205-283-6 UN: 2811 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 123 to 126 °C |
GC | ≥98.5 % |