2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,5-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
L10054.06
L10054.14
L10054.06EA
1320
CZK
L10054.06
L10054.14
2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥99%
2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Purity: 99%
CAS No.: 2460-77-7
Molecular Formula: C14H20O2
Formula Weight: 220.31
Melting Point: 152-153°
Beilstein Reference: 2047945
Vzorec:
C₁₄H₂₀O₂ MW: 220.31 Bod tání: 152…153 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019442 CAS číslo: 2460-77-7 EINECS: 219-552-0 |