2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
D9150-1G
D9150-5G
SIALD9150-1GEA
2360
CZK
SIALD9150-1G
SIALD9150-5G
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone
Vzorec:
C₉H₁₀O₄ MW: 182.18 |
MDL Number:
MFCD00001595 CAS číslo: 605-94-7 EINECS: 210-100-8 |