Tisk…
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
D9150-1G D9150-5G
SIALD9150-1GEA 2360 CZK
SIALD9150-1G SIALD9150-5G
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18
MDL Number: MFCD00001595
CAS číslo: 605-94-7
EINECS: 210-100-8