Tisk…
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
B24777.03 B24777.06 B24777.14
B24777.03EA 1330 CZK
B24777.03 B24777.06 B24777.14
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone ≥98%
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone
Purity: 98% CAS No.: 605-94-7 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 57-60° Beilstein Reference: 1640422
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18
Bod tání: 57…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001595
CAS číslo: 605-94-7
EINECS: 210-100-8