2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11442.06
A11442.14
A11442.18
A11442.06EA
1050
CZK
A11442.06
A11442.14
A11442.18
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone ≥98%
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Purity: 98%
CAS No.: 615-94-1
Molecular Formula: C6H4O4
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 220° subl.
Beilstein Reference: 1939229
Vzorec:
C₆H₄O₄ Bod tání: ∼ 220 °C (subl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001598 CAS číslo: 615-94-1 EINECS: 210-454-3 |