Tisk…
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
187460250 187461000
ACRO187460250EA 2460 CZK
ACRO187460250 ACRO187461000
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone 98%
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Vzorec: C₆H₄O₄
MW: 140,1 g/mol
Bod tání: 220 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001598
CAS číslo: 615-94-1
EINECS: 210-454-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 9.3 to 9.7 % (fumaric acid dry substance)