2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone
M-Clarity™ quality level = MQ100
428566-25G
428566-5G
SIAL428566-25GEA
7380
CZK
SIAL428566-25G
SIAL428566-5G
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone
Vzorec:
C₈H₈O₄ MW: 168.15 |
MDL Number:
MFCD00016368 CAS číslo: 530-55-2 EINECS: 208-484-7 |