Tisk…
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone
A14936.03 A14936.06 A14936.14
A14936.03EA 889 CZK
A14936.03 A14936.06 A14936.14
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone ≥98%
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone
Purity: 98% CAS No.: 530-55-2 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 252-257° Beilstein Reference: 2048182 Merck Reference: 14,3225 MDL No.: MFCD00016368
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168.15
Bod tání: 252…257 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016368
CAS číslo: 530-55-2
EINECS: 208-484-7