Tisk…
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone
331230050 331230250
ACRO331230050EA 1970 CZK
ACRO331230050 ACRO331230250
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone 97%
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Bod tání: 253…257 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016368
CAS číslo: 530-55-2
EINECS: 208-484-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %