Tisk…
3-Aminocoumarin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-2H-chromen-2-one
L14031.MC L14031.ME L14031.04
L14031.MCEA 965 CZK
L14031.MC L14031.ME L14031.04
3-Aminocoumarin 97%
3-Aminocoumarin
Purity: 97% CAS No.: 1635-31-0 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 135-137° Beilstein Reference: 128033
Vzorec: C₉H₇NO₂
MW: 161.16
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016965
CAS číslo: 1635-31-0
EINECS: 216-659-4