Coumarin-3-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L07133.14
L07133.22
L07133.14EA
1920
CZK
L07133.14
L07133.22
Coumarin-3-carboxylic acid ≥98%
Coumarin-3-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 531-81-7
Molecular Formula: C10H6O4
Formula Weight: 190.15
Melting Point: 190-193°
Beilstein Reference: 154276
Merck Reference: 14,2563
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006852
Vzorec:
C₁₀H₆O₄ Bod tání: 190…193 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006852 CAS číslo: 531-81-7 EINECS: 208-518-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2563 |