Tisk…
Coumarin-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
346760250 346761000
ACRO346760250EA 1760 CZK
ACRO346760250 ACRO346761000
Coumarin-3-carboxylic acid 98%
Coumarin-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆O₄
Bod tání: 190…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006852
CAS číslo: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥97.5 %