Tisk…
4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol 99+%, crystalline
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
296840010 296840050 296840250
ACRO296840010EA 960 CZK
ACRO296840010 ACRO296840050 ACRO296840250
4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol 99+%, crystalline
4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
Vzorec: C₁₁H₁₄ClNO
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006001
CAS číslo: 39512-49-7
EINECS: 254-479-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 2 h, 760 mmHg)
Sulfated ash ≤0.2 %
TLC ≤0.5 % (Each individual impurity)
UV at 440 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried substance)