Tisk…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
115746-10G 115746-25G
SIAL115746-10GEA 2210 CZK
SIAL115746-10G SIAL115746-25G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol
Vzorec: C₉H₁₉NO
MDL Number: MFCD00005983
CAS číslo: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2