2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22664.06
B22664.14
B22664.22
B22664.06EA
1020
CZK
B22664.06
B22664.14
B22664.22
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol ≥98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol
Purity: 98%
CAS No.: 2403-88-5
Molecular Formula: C9H19NO
Formula Weight: 157.26
Flash Point: 124°(255°F)
pH: 11.2
Melting Point: 129-133°
Boiling Point: 212-215°
Beilstein Reference: 105039
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00005983
Vzorec:
C₉H₁₉NO Bod varu: 212…215 °C Bod tání: 129…133 °C Hustota: 1,085 Bod vzplanutí: 124 °C (255 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005983 CAS číslo: 2403-88-5 EINECS: 219-291-2 ADR: 8,III |