Tisk…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
151940250 151942500 151940050
ACRO151940250EA 3190 CZK
ACRO151940250 ACRO151942500 ACRO151940050
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol 99%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol
Vzorec: C₉H₁₉NO
MW: 157,26 g/mol
Bod tání: 129…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005983
CAS číslo: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %