Tisk…
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
M-Clarity™ quality level = MQ200
176141-5G 176141-25G 176141-1G
SIAL176141-5GEA 3690 CZK
SIAL176141-5G SIAL176141-25G SIAL176141-1G
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL), Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Vzorec: C₉H₁₈NO₂
MW: 172,25 g/mol
MDL Number: MFCD00006478
CAS číslo: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9