4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) ≥98% free radical
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12497.03
A12497.06
A12497.14
A12497.03EA
1260
CZK
A12497.03
A12497.06
A12497.14
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) ≥98% free radical
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Purity: 98+%
CAS No.: 2226-96-2
Molecular Formula: C9H18NO2
Formula Weight: 172.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 146°(295°F)
pH: 8.2
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 1422990
MDL No.: MFCD00006478
Vzorec:
C₉H₁₈NO₂ Bod tání: 69…72 °C Bod vzplanutí: 146 °C (295 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006478 CAS číslo: 2226-96-2 EINECS: 218-760-9 |