Tisk…
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 98% free radical
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
175050010 175050050 175050250
ACRO175050010EA 1440 CZK
ACRO175050010 ACRO175050050 ACRO175050250
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 98% free radical
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Vzorec: C₉H₁₈NO₂
Bod tání: 69…73 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006478
CAS číslo: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %