4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
163945-1G
163945-5G
SIAL163945-1GEA
6290
CZK
SIAL163945-1G
SIAL163945-5G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO), Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO)
Vzorec:
C₉H₁₉N₂O |
MDL Number:
MFCD00006479 CAS číslo: 14691-88-4 EINECS: 238-738-2 |