Tisk…

4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) 97% free radical

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

172730010 172730050 172732500
ACRO172730010EA 5150 CZK
ACRO172730010 ACRO172730050 ACRO172732500
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) 97% free radical
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO)
Vzorec: C₉H₁₉N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006479
CAS číslo: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2
UN: 3263
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Red to red-brown Adhering crystals or needles or moist mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR