Tisk…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: TEMPO
M-Clarity™ quality level = MQ200
214000-25G 214000-1G 214000-5G
SIAL214000-25GEA 4690 CZK
SIAL214000-25G SIAL214000-1G SIAL214000-5G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) ≥98%, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO)
Vzorec: C₉H₁₈NO
MW: 156.25
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009599
CAS číslo: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN: 3263
ADR: 8 II