Tisk…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
200380050 200380250
ACRO200380050EA 1540 CZK
ACRO200380050 ACRO200380250
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) 98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO)
Vzorec: C₉H₁₈NO
Bod tání: 36…40 °C
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009599
CAS číslo: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN: 3263
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals or solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %