4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24062.06
B24062.14
B24062.06EA
1750
CZK
B24062.06
B24062.14
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 98%
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Purity: 98%
CAS No.: 36768-62-4
Molecular Formula: C9H20N2
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 75°(167°F)
Melting Point: 16-18°
Boiling Point: 188-189°
MDL No.: MFCD00005984
Vzorec:
C₉H₂₀N₂ Bod varu: 188…189 °C Bod tání: 16…18 °C Hustota: 0,912 Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005984 CAS číslo: 36768-62-4 EINECS: 253-197-2 |