Tisk…
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO) ≥98% free radical
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23456.03 B23456.06
B23456.03EA 1370 CZK
B23456.03 B23456.06
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO) ≥98% free radical
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO)
Purity: 98+% CAS No.: 14691-89-5 Molecular Formula: C11H21N2O2 Formula Weight: 213.30 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 143-146° Beilstein Reference: 3546225 MDL No.: MFCD00043593
Vzorec: C₁₁H₂₁N₂O₂
Bod tání: 143…146 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00043593
CAS číslo: 14691-89-5
EINECS: 423-840-3