2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Triacetonamine, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
459119-100G
459119-500G
SIAL459119-100GEA
3450
CZK
SIAL459119-100G
SIAL459119-500G
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone
Vzorec:
C₉H₁₇NO MW: 155,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00149393 CAS číslo: 826-36-8 EINECS: 212-554-2 |