Tisk…
4-Amino-1-benzylpiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
195812-25G 195812-5G
SIAL195812-25GEA 5570 CZK
SIAL195812-25G SIAL195812-5G
4-Amino-1-benzylpiperidine, Sigma-Aldrich®
4-Amino-1-benzylpiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
MDL Number: MFCD00006504
CAS číslo: 50541-93-0
EINECS: 256-620-9