Tisk…
1-Phenyl-3-pyrazolidone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12089.0B A12089.18 A12089.30
A12089.0BEA 14210 CZK
A12089.0B A12089.18 A12089.30
1-Phenyl-3-pyrazolidone ≥97%
1-Phenyl-3-pyrazolidone
Purity: 97% CAS No.: 92-43-3 Molecular Formula: C9H10N2O Formula Weight: 162.19 Melting Point: 120-123° Beilstein Reference: 131856 Merck Reference: 14,7309 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003094
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
Bod tání: 120…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003094
CAS číslo: 92-43-3
EINECS: 202-155-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7309