Phenylbutazone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
P8386-100G
P8386-25G
P8386-500G
SIALP8386-100GEA
5360
CZK
SIALP8386-100G
SIALP8386-25G
SIALP8386-500G
Phenylbutazone, Sigma-Aldrich®
Phenylbutazone
Vzorec:
C₁₉H₂₀N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00005500 CAS číslo: 50-33-9 EINECS: 200-029-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |