Tisk…
Norbornene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Norbornylene
L11103.22 L11103.36
L11103.22EA 934 CZK
L11103.22 L11103.36
Norbornene ≥99%
Norbornene
Purity: 99% CAS No.: 498-66-8 Molecular Formula: C7H10 Formula Weight: 94.16 Flash Point: -15°(5°F) Odour: Pungent Boiling Point: 95-96° Beilstein Reference: 1098544 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00082304
Vzorec: C₇H₁₀
MW: 94,16 g/mol
Bod varu: 95…96 °C
Bod tání: 44…47 °C
Hustota: 0,955
Bod vzplanutí: –15 °C (5 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082304
CAS číslo: 498-66-8
EINECS: 207-866-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II