Tisk…
4-Aminopiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Piperidin-4-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
561479-25G 561479-5G
SIAL561479-25GEA 13080 CZK
SIAL561479-25G SIAL561479-5G
4-Aminopiperidine, Sigma-Aldrich®
4-Aminopiperidine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
MDL Number: MFCD02179399
CAS číslo: 13035-19-3