Tisk…
4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21072.06 B21072.14
B21072.06EA 1750 CZK
B21072.06 B21072.14
4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal ≥98%
4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal
Purity: 98+% CAS No.: 19060-15-2 Molecular Formula: C6H15NO2 Formula Weight: 133.19 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4300 Boiling Point: 85°/22mm UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00189373
Vzorec: C₆H₁₅NO₂
Bod varu: 85 °C (22 mmHg)
Bod vzplanutí: 59 °C (138 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00189373
CAS číslo: 19060-15-2
EINECS: 407-690-6
ADR: 8,II