Tisk…
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
103260050 103260250 103261000
ACRO103260050EA 1260 CZK
ACRO103260050 ACRO103260250 ACRO103261000
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal 95%
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Vzorec: C₈H₁₉NO₂
Bod varu: 196 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,9 g/cm³
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008227
CAS číslo: 6346-09-4
EINECS: 228-753-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Solubility (10% in H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm