Tisk…
1-Amino-3,3-diethoxypropane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
269850250 269851000
ACRO269850250EA 4010 CZK
ACRO269850250 ACRO269851000
1-Amino-3,3-diethoxypropane 97%
1-Amino-3,3-diethoxypropane
Vzorec: C₇H₁₇NO₂
Bod varu: 72 °C (16hPa)
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142581
CAS číslo: 41365-75-7
UN: 2735
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %