Tisk…
2,5-Piperazinedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G7251-100G G7251-1KG G7251-25G
SIALG7251-100GEA 10620 CZK
SIALG7251-100G SIALG7251-1KG SIALG7251-25G
2,5-Piperazinedione, Sigma-Aldrich®
2,5-Piperazinedione
Vzorec: C₄H₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00006009
CAS číslo: 106-57-0
EINECS: 203-411-5