Tisk…
2,5-Piperazinedione 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
120080250 120081000 120080050 120080010
ACRO120080250EA 2040 CZK
ACRO120080250 ACRO120081000 ACRO120080050 ACRO120080010
2,5-Piperazinedione 98%
2,5-Piperazinedione
Vzorec: C₄H₆N₂O₂
MW: 114,1 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006009
CAS číslo: 106-57-0
EINECS: 203-411-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex N)
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 h)