Tisk…
Polyethylene glycol 35,000 stabilizovaný for synthesis pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Stabilization: Stabilised with 2-tert-butyl-4-methoxyphenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18892.1000 8.18892.5000
8.18892.1000EA 1880 CZK
8.18892.1000 8.18892.5000
Polyethylene glycol 35,000 stabilizovaný for synthesis pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 35,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Bod tání: 60…65 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Hydroxyl value 3-4
Melting range (lower value) ≥ 62 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Average molecular mass 28000 - 38000
Identity (IR) passes test