Tisk…
Thiazolidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
149691-1G 149691-5G
SIAL149691-1GEA 1670 CZK
SIAL149691-1G SIAL149691-5G
Thiazolidine, Sigma-Aldrich®
Thiazolidine
Vzorec: C₃H₇NS
MDL Number: MFCD00005211
CAS číslo: 504-78-9
EINECS: 208-002-5