Tisk…
Thiazolidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
165310010 165310050 165310250
ACRO165310010EA 1130 CZK
ACRO165310010 ACRO165310050 ACRO165310250
Thiazolidine 98%
Thiazolidine
Vzorec: C₃H₇NS
Bod varu: 72…75 °C (25 mmHg)
Hustota: 1,131 g/cm³
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005211
CAS číslo: 504-78-9
EINECS: 208-002-5
UN: 2924
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %