Tisk…
3,3-Dimethylbutyraldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
359904-1ML 359904-5ML
SIAL359904-1MLEA 3680 CZK
SIAL359904-1ML SIAL359904-5ML
3,3-Dimethylbutyraldehyde, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Vzorec: C₆H₁₂O
MDL Number: MFCD00042807
CAS číslo: 2987-16-8
EINECS: 221-054-3
UN: 1989
ADR: 3,III