Methyl isobutyrylacetate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
Synonyms:
Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate, Methyl 4-methyl-3-oxovalerate
L16216.14
L16216.22
L16216.14EA
1590
CZK
L16216.14
L16216.22
Methyl isobutyrylacetate ≥98%
Methyl isobutyrylacetate
Purity: 98%
CAS No.: 42558-54-3
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4265
Melting Point: -75°
Boiling Point: 192°
Beilstein Reference: 1857823
MDL No.: MFCD00040499
Vzorec:
C₇H₁₂O₃ MW: 144,17 g/mol Bod varu: 192 °C Bod tání: –75 °C Hustota: 1,010 Bod vzplanutí: 79 °C (174 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040499 CAS číslo: 42558-54-3 EINECS: 418-900-0 |