Ethyl isobutyrylacetate ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
L09016.06
L09016.14
L09016.06EA
841
CZK
L09016.06
L09016.14
Ethyl isobutyrylacetate ≥94%
Ethyl isobutyrylacetate
Purity: 94%
CAS No.: 7152-15-0
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.4265
Melting Point: -9°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 636726
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009198
Vzorec:
C₈H₁₄O₃ MW: 158,2 g/mol Bod varu: 172…174 °C Bod tání: –9 °C Hustota: 0,980 Bod vzplanutí: 53 °C (127 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009198 CAS číslo: 7152-15-0 EINECS: 230-491-9 UN: 3272 ADR: 3,III |