Tisk…
Ethyl isobutyrylacetate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
383440100 383440500
ACRO383440100EA 3080 CZK
ACRO383440100 ACRO383440500
Ethyl isobutyrylacetate 95%
Ethyl isobutyrylacetate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Bod varu: 173 °C (760 mmHg)
Bod tání: –9 °C
Hustota: 0,981 g/cm³
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009198
CAS číslo: 7152-15-0
EINECS: 230-491-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 % (Mixture of tautomers)