Tisk…
2-(Methylthio)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ300
W400408-100G W400408-1KG W400408-SAMPLE
SIALW400408-100GEA 15440 CZK
SIALW400408-100G SIALW400408-1KG SIALW400408-SAMPLE
2-(Methylthio)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Methylthio)ethanol
Vzorec: C₃H₈OS
MW: 92.16
MDL Number: MFCD00002908
CAS číslo: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3