Tisk…
2-(Methylthio)ethanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
210100250 210100050 210101000
ACRO210100250EA 2210 CZK
ACRO210100250 ACRO210100050 ACRO210101000
2-(Methylthio)ethanol 99%
2-(Methylthio)ethanol
Vzorec: C₃H₈OS
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002908
CAS číslo: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
UN: 3334
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4934 to 1.4954 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %