Methoxyhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
176893-25G
176893-5G
SIAL176893-25GEA
7470
CZK
SIAL176893-25G
SIAL176893-5G
Methoxyhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Methoxyhydroquinone
Vzorec:
C₇H₈O₃ |
MDL Number:
MFCD00013971 CAS číslo: 824-46-4 EINECS: 212-530-1 |