Methoxyhydroquinone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12847.09
A12847.18
A12847.30
A12847.09EA
1320
CZK
A12847.09
A12847.18
A12847.30
Methoxyhydroquinone ≥97%
Methoxyhydroquinone
Purity: 97%
CAS No.: 824-46-4
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Melting Point: 87-91°
Beilstein Reference: 2045285
Vzorec:
C₇H₈O₃ Bod tání: 87…91 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013971 CAS číslo: 824-46-4 EINECS: 212-530-1 |