Tisk…
Dextran, M.W. ~ 500,000, BioChemika®, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
31392-10G 31392-250G 31392-50G
SIAL31392-10GEA 2650 CZK
SIAL31392-10G SIAL31392-250G SIAL31392-50G
Dextran, M.W. ~ 500,000, BioChemika®, Sigma-Aldrich®
Dextran
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
MDL Number: MFCD00130935
CAS číslo: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5