Tisk…
2-Amino-4-chloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-chloropyrimidin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
661325-1G 661325-5G
SIAL661325-1GEA 3270 CZK
SIAL661325-1G SIAL661325-5G
2-Amino-4-chloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
MDL Number: MFCD00038021
CAS číslo: 3993-78-0